H56800
2-Hydroxypyridine
97%
Synonyme(s) :
2(1H)-Pyridone, 2-Pyridinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
pb
280-281 °C (lit.)
Pf
105-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
Clé InChI
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges