Principaux documents
H28203
Sigma-Aldrich
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
2-Morpholinoethanol, 4-Morpholineethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Beilstein:
104375
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
227 °C/757 mmHg (lit.)
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
Clé InChI
KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Peter A Burland et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5679-5692 (2011-08-25)
In this work libraries of morpholines and oxazepanes have been prepared via the reductive amination reaction between dialdehydes, derived from carbohydrates, and a range of amines. In this way, functionalised morpholines and oxazepanes have been prepared that include N-alkylated derivatives
Antoine Frère et al.
Biomacromolecules, 16(3), 769-779 (2015-01-21)
RNAi therapeutics are promising therapeutic tools that have sparked the interest of many researchers. In an effort to provide a safe alternative to PEI, we have designed a series of new guanidinium- and morpholino-functionalized biocompatible and biodegradable polycarbonate vectors. The