H1604
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
98%
Synonyme(s) :
Perfluoropropyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pb
96-97 °C (lit.)
Densité
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h12H,1H2
Clé InChI
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup