Principaux documents
GF98753743
Alumina
washer, size m6 (ansi), length 10 pcs, outside diameter 18.37 - 18.80mm
Synonyme(s) :
AL60WA06
About This Item
Code UNSPSC :
31161807
Nomenclature NACRES :
NA.23
Conditionnement
pkg of 10
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 987-537-43