GF96543209
Iridium
foil, 25x25mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99.9%
Synonyme(s) :
Iridium, IR000210
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 965-432-09
Résistivité
4.71 μΩ-cm
pb
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N