GF25136490
Iridium
wire reel, 0.5m, diameter 0.38mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Iridium, IR005125
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.90%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 251-364-90
Résistivité
4.71 μΩ-cm
L × diam.
0.5 m × 0.38 mm
Point d'ébullition
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N