GF91141792
Silicon
sheet, 10x10mm, thickness 0.5mm, single crystal, -100, 100%
Synonyme(s) :
Silicon, SI003077
About This Item
Produits recommandés
Essai
100%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 911-417-92
pb
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N