GF80889092
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.3 mm, L 0.5 m
Synonyme(s) :
FP301375
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 808-890-92
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable