Key Documents
GF67909236
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.2 mm, L 0.5 m
Synonyme(s) :
FP301340
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 679-092-36
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.2 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable