Key Documents
GF78099418
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 200 g
Synonyme(s) :
ET356300
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 780-994-18
Poids
200 g
Taille nominale des granulés
4 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable