Key Documents
GF74553161
Invar® - controlled expansion alloy
rod, 6.0 mm diameter, Fe64%/Ni36%, length 200 mm
Synonyme(s) :
FE027909
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 745-531-61
Longueur
200 mm
Diamètre
6.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable