Principaux documents
GF74116728
Iridium
powder, 850 max. part. size (micron), high purity 99.995%, weight 1 g
Synonyme(s) :
IR006010
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ir
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141720
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.995%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 741-167-28
Résistivité
4.71 μΩ-cm
Poids
1 g
Taille max. des part.
850 (micron)
Point d'ébullition
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable