Principaux documents
GF64672959
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, size 300 × 300 mm, thickness 0.08 mm
Synonyme(s) :
FP313510
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fabric
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 646-729-59
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.08 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3