Key Documents
GF61155682
Bismuth
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
BI006015
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Bi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141706
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.999%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 611-556-82
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 (micron)
Point d'ébullition
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable