Principaux documents
GF57788454
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.7 mm
Synonyme(s) :
AL607060
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 577-884-54
Longueur
100 mm
D.E.
3.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.7 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable