GF53796459
Tungsten
foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 000290, W
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 537-964-59
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
100x100 mm × 0.125 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N