Key Documents
GF51227827
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 500 m, temper hard
Synonyme(s) :
AB245130
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 512-278-27
Longueur
500 m
Diamètre
0.12 mm