Key Documents
GF46751597
Quartz - fused
sheet, thickness 0.25 mm, size 50 × 50 mm, condition polished both sides
Synonyme(s) :
SI613051
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 467-515-97
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable