Principaux documents
GF47928460
Samarium
foil, thickness 0.5 mm, 15 mm diameter, purity 99%
Synonyme(s) :
SM000250
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sm
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141612
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 479-284-60
Résistivité
91.4 μΩ-cm, 0°C
Diamètre
15 mm
15 mm
Épaisseur
0.5 mm
pb
1794 °C (lit.)
Pf
1074 °C (lit.)
Densité
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sm]
InChI
1S/Sm
Clé InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable