GF39723239
Vanadium
wire reel, 0.5m, diameter 0.1mm, as drawn, 99.8%
Synonyme(s) :
Vanadium, V 005105
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.8%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 397-232-39
Résistivité
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.5 m × 0.1 mm
pb
3380 °C (lit.)
Pf
1890 °C (lit.)
Densité
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[V]
InChI
1S/V
Clé InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable