Key Documents
GF31817673
Polypropylene
(PP), fiber, tex number 47, L 100 m, number of filaments 86
Synonyme(s) :
PP305747
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 318-176-73
Longueur
100 m
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable