Principaux documents
GF28718051
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607920
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 287-180-51
Longueur
25 mm
Diamètre
12.7 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable