Key Documents
GF22793373
Erbium
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
ER006010
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Er
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141603
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 227-933-73
Résistivité
86 μΩ-cm, 20°C
Poids
10 g
Taille max. des part.
500 μm
Point d'ébullition
2868 °C (lit.)
Pf
1529 °C (lit.)
Densité
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Er]
InChI
1S/Er
Clé InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable