Principaux documents
GF15812557
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
500mm tube, 0.75mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.55mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
AL017150
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 158-125-57
L × épaisseur
500 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
0.75 mm × 0.55 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable