GF13963653
Brass
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 0.5_kg, condition atomized
Synonyme(s) :
CU086011
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 139-636-53
Taille max. des part.
100 μm
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available