GF11051558
Beryllium
wire reel, 0.5m, diameter 0.05mm, annealed and clean, 99.7%
Synonyme(s) :
Beryllium, BE005100, Glucinium
About This Item
Pureté
99.7%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
1198 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 110-515-58
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.5 m × 0.05 mm
Point d'ébullition
2970 °C (lit.)
Pf
1278 °C (lit.)
Densité
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Clé InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable