GF04987547
Magnésium
wire reel, 0.1m, diameter 0.4mm, as drawn, 99.9+%
Synonyme(s) :
Magnesium, MG005120
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Pureté
99.9%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 049-875-47
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.1 m × 0.4 mm
Point d'ébullition
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable