Key Documents
GF02576246
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.04 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Synonyme(s) :
PP301340
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 025-762-46
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
0.04 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable