GF00044682
Ytterbium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Ytterbium, YB000205
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 000-446-82
Résistivité
28 μΩ-cm, 20°C
L × l × épaisseur
25 mm × 25 mm × 0.005 mm
Point d'ébullition
1196 °C (lit.)
Pf
824 °C (lit.)
Densité
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Clé InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N