DWKBWP2000AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 2000 mL
Synonyme(s) :
BWP2000AP
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWP2000AP
Capacité
2000 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages