DWKBWP0250P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
BWP0250P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWP0250P
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages