Key Documents
D78008
Sigma-Aldrich
1,6-Dicyanohexane
98%
Synonyme(s) :
Suberonitrile, Hexamethylene dicyanide, Octanedinitrile
About This Item
Formule linéaire :
NC(CH2)6CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro Beilstein :
1744365
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
185 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
−3.5 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H12N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-6H2
Clé InChI
BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup