Accéder au contenu
D43905
2,3-Dibromothiophene
97%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H2Br2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.93
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-542-6
Beilstein/REAXYS Number:
107512
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.632 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
density
2.137 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccsc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI key
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe