Principaux documents
D31729
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberenol
Synonyme(s) :
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, NSC 84190
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
122.5-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
Clé InChI
SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Oxidation with tert-butylhydroperoxide in water for synthesis of carboxylic acids and ketones
  • Synthesis of tachykinin neurokinin-1 receptor antagonists
  • Pauson-Khand reaction mechanism studies
  • Mapping the active site of aziridination catalysts
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable