CDS019507
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O2
Poids moléculaire :
114.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=CC1CCCCO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
XEZQLSOFXLPSJR-UHFFFAOYSA-N