CDS002982
Nonafluoropentanoyl chloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5ClF9O
Poids moléculaire :
282.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C5ClF9O/c6-1(16)2(7,8)3(9,10)4(11,12)5(13,14)15
Clé InChI
HRBNMYUNLLWPAX-UHFFFAOYSA-N