Merck
C87908
Cyanamide solution
50 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Alzogur, Amidocyanogen, Amino cyanide, Carbamonitrile, Carbimide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NCNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
42.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732569
eCl@ss:
38060506
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
Quality Segment
concentration
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.405
density
1.082 g/mL at 25 °C
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
InChI key
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Thyroid
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)