Principaux documents
C62603
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-pentanone
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
Methyl 3-chloropropyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.58
Beilstein:
1098490
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
85%
Forme
liquid
Impuretés
1-2% water
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
71-72 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup