Principaux documents
C49909
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
78-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(c(Cl)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O3/c1-12-5-3-2-4(9(10)11)6(7)8-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
DVRGUTNVDGIKTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable