C28707
4-Chlorobenzenemethanethiol
98%
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzyl mercaptan
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5893 (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
Clé InChI
GKQXPTHQTXCXEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter