BR36975
BRAND® volumetric flask, USP, BLAUBRAND®
capacity 20 mL, joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Synonyme(s) :
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified, BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass flask
glass stopper
Joint
joint: ST/NS10/19
Caractéristiques
accuracy class A
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 36975
Capacité
20 mL