BOG00008
3,4-Difluorothiobenzamide
97%, AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5F2NS
Poids moléculaire :
173.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES
NC(=S)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H5F2NS/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H2,10,11)
Clé InChI
BVZJSQFOGOEVMF-UHFFFAOYSA-N