Principaux documents
BMSP7700T5M
Sigma-Aldrich
5 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
Synonyme(s) :
Pipette Tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
5 mL
Gamme de volumes:
0.5 - 5 mL
Stérilité:
non-sterile
Conditionnement:
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque:
Benchmark Scientific P7700-T5M
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific P7700-T5M
Volume maximum
5 mL
Gamme de volumes
0.5 - 5 mL
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Bulk pack of loose 5ml Pipette Tips.
Autres remarques
Browse all pipette tips