BMSDP01502
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 2 mm
Synonyme(s) :
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
titanium (allloy)
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific DP0150-2
Diamètre
2 mm
Compatibilité
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :