Key Documents
BMSD113230TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 3 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Synonyme(s) :
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
(zirconium)
Qualité
Molecular Biology (TriplePure)
Conditionnement
pkg of 250 g
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific D1132-30TP
Diam. des billes
3 mm
Compatibilité
BeadBug and BeadBlaster
Description générale
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Application
Bead homogenization
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable