Principaux documents
BMSD113205TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 0.5 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Synonyme(s) :
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization,BeadBug grinding beads
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
(zirconium)
Qualité
Molecular Biology (TriplePure)
Conditionnement
pkg of 250 g
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific D1132-05TP
Diam. des billes
0.5 mm
Compatibilité
BeadBug and BeadBlaster
Description générale
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Application
Bead homogenization