BML00003
4-Fluorophenylboronic acid, pinacol ester
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16BFO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
B2(OC(C(O2)(C)C)(C)C)c1ccc(cc1)F
InChI
1S/C12H16BFO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
SBWKQMCGTSWDPE-UHFFFAOYSA-N