BAF170720000
Cleanware microscope optics cleaning kit
pack of 1 ea
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F17072-0000
Catégories apparentées
Description générale
- Includes 10 pre-saturated cleaning pads
- Two packs of anti-static wipes
Informations légales
Pièce de rechange
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable