Principaux documents
B93989
Sigma-Aldrich
Dibutyl disulfide
97%
Synonyme(s) :
Butyl disulfide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.36
Numéro Beilstein :
1735184
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Point d'ébullition
229-233 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCSSCCCC
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Lóránd Kiss et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 160(2), 398-407 (2017-10-04)
Recent in vitro and in vivo studies highlight the strong potential of dimethyl trisulfide (DMTS) as an antidote for cyanide (CN) intoxication. Due to its high oxygen demand, the brain is one of the main target organs of CN. The
K M Abdo et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 3(2), 69-74 (1983-03-01)
n-Butyl mercaptan (nBM) is a breakdown product of S,S,S,-tri-n-butyl phosphorotrithioate (DEF) and S,S,S-tri-n-butyl phosphorotrithioite (merphos) in hens and in the environment. n-Butyl disulfide (nBD) is an oxidation product of nBM. A single 500 mg/kg dose of nBM and nBD was