ANV00032
2-Amino-3-nitrobenzoic acid methylester
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N2O4
Poids moléculaire :
196.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cccc(c1N)N(=O)=O
InChI
1S/C8H8N2O4/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)9)10(12)13/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
HDCLJQZLTMJECA-UHFFFAOYSA-N